Learn More
Cytiva Butyle Capto HiTrap
Code produit 15509244 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume du lit:
1 ml
5 ml
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume du lit Conditionnement
15509244 1 ml 5 pièces
15519244 5 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15509244 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17545908
 Article restreint
En stock
Capto Phenyl (HS) et Capto Butyl sont des résines de chromatographie d’interaction hydrophobe (HIC) utilisées dans les phases de capture et intermédiaires de purification de protéines
  • Ligand aliphatique couplé à une entretoise flexible pour les applications de laboratoire et de procédé nécessitant une résine HIC avec une hydrophobicité à faible teneur en résine
  • La matrice très rigide permet des débits élevés, des hauteurs de lit longues et un débit plus rapide
  • Améliore la productivité et l’économie des procédés des opérations en aval
  • La gamme de spécifications étroite garantit des performances robustes dans les processus sensibles
  • Une excellente stabilité chimique permet le nettoyage avec toutes les solutions de nettoyage en circuit fermé standard, y compris l’hydroxyde de sodium 1 M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 1 ml
Diamètre (métrique) interne 7 mm
Débit < 600 cm/h
À utiliser avec (application) Chromatographie d’interaction hydrophobe
Quantité 5 x 1 ml
Hauteur (métrique) 25 mm
Conditions de stockage 4 à 30°C, 20 % d’éthanol
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap Capto Butyl 1 ml, 5 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.