Learn More
Cytiva HiTrap Capto Butyl ImpRes
Code produit 15497830 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume du lit:
1 ml
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume du lit Conditionnement
15497830 1 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La différence de température entre le liquide traversant la colonne et la température ambiante dans la pièce ne doit jamais être supérieure à 20°C
Code produit 15497830 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17371911
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
La différence de température entre le liquide traversant la colonne et la température ambiante dans la pièce ne doit jamais être supérieure à 20°C
Colonne prête à l’emploi préconditionnée avec des résines BioProcess Capto Butyl ImpRes pour la sélection et la purification de protéines à petite échelle par chromatographie d’interaction hydrophobe.
  • Colonnes préconditionnés pour la sélection des conditions de sélectivité, de liaison et d’élution, ainsi que des purifications à petite échelle.
  • Résine de chromatographie à haut débit pour les étapes intermédiaires et de polissage dans un processus de purification des protéines en aval.
  • Une excellente stabilité chimique permet le nettoyage avec toutes les solutions de CIP standard, y compris l’hydroxyde de sodium 1 M.
  • Une capacité de liaison élevée, un débit élevé et une pression de retour basse réduisent les temps de cycle et améliorent la productivité à l’échelle du processus.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Volume du lit 1 ml
    Débit Jusqu’à 220 cm/h dans une colonne de 1 m de diamètre avec une hauteur de lit de 20 cm à 20°C ; mesuré à l’aide de tampons de procédé de même viscosité que l’eau à 300 kPa.
    À utiliser avec (application) Hydrophobic Interaction Chromatography 
    Hauteur (métrique) 25 mm
    Type de ligand Butyle
    Pression max. 5 bar [0,5 MPa] (70 psi)
    Granulométrie 40 μm
    Plage de pH pH de 3 à 13
    Conditions de stockage 20 % d’éthanol entre 4°C et 30°C
    compliance-icons
    Identifiant produit
    • HiTrap Capto Butyl ImpRes 1 ml, 5 x 1 ml
    Mention d'avertissement
    • Attention
    Catégorie de danger
    • Liquide inflammable Catégorie 3
    Mention de danger
    • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
    Conseils de prudence
    • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
    • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
    Informations supplémentaires
    • MIXTURE LIST-Contain: ethanol