Description
- Une excellente alternative aux résines de chromatographie d’exclusion stérique (SEC) généralement employées aux derniers stades de la purification des virus dans la fabrication de vaccins
- La nouvelle technologie de microbille à noyau et les nouveaux ligands multimodaux offrent une double fonctionnalité, l’exclusion stérique et la chromatographie de liaison
- Colonnes HiTrap™ préconditionnées pour une sélection facile et un développement pratique de procédés, ainsi qu’une purification à petite échelle
- Capacité et productivité élevées en mode de flux continu
- Large fenêtre opérationnelle de pH et de conductivité
Spécification
Spécification
| Quantité | 5/Bte |
| Volume du lit | 1 mL |
| À utiliser avec (application) | Purification et polissage intermédiaires des virus et d’autres biomolécules de grande taille |
| Pression max. | 0,5 MPa (5 bars) |
| Phase stationnaire | Capto™ Core 400 |
| Gamme de produits | HiTrap |
| Type de colonne | Colonne HiTrap™ préconditionnée |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- hitrap capto core 400
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P235-Tenir au frais.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol