Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Capto™ DEAE
Code produit 16370896 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
25 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
16370896 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16370896 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29400457
 Article restreint
En stock
Préconditionnée avec une résine de chromatographie échangeuse d’anions faibles pour la sélection et les purifications de protéines à petite échelle
  • HiTrap Capto DEAE possède un échangeur d’anions de diéthylaminoéthyle faibles couplé à une matrice d’agarose à haut débit chimiquement modifiée
  • La matrice d’agarose modifiée offre une plus grande rigidité des particules sans compromettre la taille des pores, ce qui permet une plus grande flexibilité dans les applications à l’échelle des processus
  • Une grande capacité de liaison dynamique est obtenue grâce au revêtement allongeur de surface au dextrane qui recouvre la matrice d’agarose
  • Pour la sélection et les purifications de protéines à petite échelle à l’aide de la chromatographie échangeuse d’ions (IEX)
  • Résine à haut débit pour la capture et la purification intermédiaire, excellent choix pour la purification à l’échelle des processus
  • La combinaison de capacité de liaison élevée, de débit élevé et de pression de retour basse réduit les temps de cycle et améliorent la productivité à l’échelle du processus
  • La matrice d’agarose rigide permet de hauts niveaux de lit et la purification des échantillons visqueux à des débits élevés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne HiTrap™
Diamètre (métrique) 7 mm
Débit <4 ml/min
Groupe à échange d’ions Anion faible
Longueur (métrique) 25 mm
Type de ligand DEAE
Pression max. 5 bars (70 psi)
pH 2 à 12
Quantité 1 de chaque
Matrice Capto
Volume (métrique) 1 mL
Technique Chromatographie échangeuse d‘ions
Type de produit Colonne préconditionnée
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap Capto DEAE, 1 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.