Learn More
Cytiva Colonne IEX HiTrap™ Capto DEAE
Code produit 11773329 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
5 mL
Quantité:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Quantité Conditionnement
11773329 5 mL 5 x 5 ml 5 pièces
10186284 1 mL 5 x 1 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11773329 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28916540
 Article restreint
En stock
Échangeur d’anions diéthylaminoéthyles faibles
  • Milieu à haut débit pour la capture et la purification intermédiaire
  • Pour la purification à l’échelle des procédés
  • Les propriétés combinées d’une capacité de liaison élevée, un débit élevé et une pression de retour basse réduisent les temps de cycle et améliorent la productivité à l’échelle du processus
  • La matrice d’agarose rigide permet de hauts niveaux de lit et la purification des échantillons visqueux à des débits élevés
  • Une grande capacité de liaison dynamique est obtenue grâce au revêtement allongeur de surface au dextrane sur la matrice d’agarose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description HiTrap Capto DEAE
Matériau de la colonne PP
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,63 in
Matrice Agarose fortement réticulée avec allongeur de surface au dextrane
Débit <20 mL/min.
À utiliser avec (application) Le HiTrap Capto DEAE est un échangeur d’anions faibles préconditionné avec des résines BioProcess Capto pour la sélection et les purifications de protéines à petite échelle à l’aide de la chromatographie à échange d’ions (IEX).
Type de ligand Diéthylaminoéthyle
Contenu et stockage 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (métrique) 5 mL
Granulométrie 90 μm (d50V)
pH 2 à 9
Quantité 5 x 5 ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap Capto DEAE 5 ml, 5 x 5 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol