Learn More
Cytiva Kit de sélection HiTrap™ Capto™ HIC
Code produit 16012082 Tous les produits Cytiva Produits
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
5/Bte
Packungsgröße:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
16012082 5/Bte 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16012082 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 29321087
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Cinq résines chromatographiques pour interactions hydrophobes Capto™ dans des colonnes HiTrap™ à utiliser pour sélectionner une résine et détecter les conditions de purification des protéines
  • Les résines HIC sont conçues avec une matrice rigide qui assure une grande capacité, une gamme de spécifications étroite, un débit élevé et une basse pression de retour
  • Emballage de haute qualité préparé par des experts en emballage, en conformité avec les études de reproductibilité les plus robustes
  • Développé en collaboration avec des experts biopharmaceutiques afin d’assurer un fonctionnement optimal lors d’études à grandes et petites échelles telles que la clairance virale
  • Réduisez la durée de vos cycles de traitement et augmentez votre débit et votre productivité
  • Dimensions parfaitement adaptées aux études à grandes et petites échelles
  • Produit préemballé avec les résines BioProcess les plus couramment utilisées
  • Le certificat d’analyse des résultats est disponible pour chaque colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volume du lit 1 mL
Diamètre (métrique) interne 7 mm
Type de produit Kit de sélection chromatographique pour interactions hydrophobes (HIC)
Débit <4 ml/min
À utiliser avec (application) Sélection de la résine et détection des conditions de purification des protéines
Quantité 5/Bte
Hauteur (métrique) 25 cm
Comprend Une de chaque colonne : HiTrap Capto Phenyl (High Sub), HiTrap Capto Phenyl ImpRes, HiTrap Capto Butyl, HiTrap Capto Butyl ImpRes, et HiTrap Capto Octyl
Matériau Tricorn™
Pression max. 0,5 MPa (5 bars)
Granulométrie ∼75 μm
Conditions de stockage Stocker à 4°C à 30°C, 20 % d’éthanol
Format Colonnes préconditionnées, prêtes à l’emploi
Gamme de produits Capto
Phase stationnaire Agarose hautement réticulée (sphérique)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto HIC Selection Kit 5x1ml
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.