Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Capto™ MMC
Code produit 16340906 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
25 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
16340906 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16340906 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29400465
 Article restreint
En stock
Préconditionnée avec une résine de chromatographie échangeuse d’ions multimodaux pour la charge directe de matières premières clarifiées
  • Préconditionnée avec une résine échangeuse d’ions BioProcess multimodale qui offre une sélectivité différente par rapport aux échangeurs d’ions traditionnels
  • Lie les protéines à une force ionique élevée ou faible
  • La résine peut être utilisée pour la charge directe de matières premières clarifiées, sans dilution préalable afin de réduire la conductivité du matériau de départ
  • Peut être utilisée pour lier les protéines à la conductivité du matériau d’alimentation et pour résoudre des problèmes de purification spécifiques
  • Pour réduire la préparation fastidieuse des échantillons, le filtre supérieur de la colonne HiTrap Capto MMC est optimisé pour le chargement du lysat cellulaire non clarifié sonicé directement sur la colonne
  • Le ligand contient un groupe carboxyle, ce qui en fait un échangeur de cations faibles et ce qui peut l’amener à interagir avec les protéines de différentes façons
  • Capacité de liaison dynamique élevée à haute conductivité
  • La sélectivité permet la liaison en présence de sel
  • Rendement de volume élevé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 7 mm
Débit <4 ml/min
À utiliser avec Charge directe de matières premières clarifiées
Groupe à échange d’ions Cations faibles multimodaux
Longueur (métrique) 25 mm
Pression max. 5 bars (70 psi)
Granulométrie 75 μm
pH 2 à 14
Quantité 1 de chaque
Température 4°C à 30°C
Capacité de liaison Milieu >45 mg de BSA/ml
Matrice Agarose hautement réticulée
Volume (métrique) 1 mL
Technique Chromatographie échangeuse d’ions multimodaux
Type de produit Colonne préconditionnée
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap Capto MMC, 1 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol