Learn More
Cytiva Colonne HiTrap Capto MMC
Code produit 10480315 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Diamètre (impériale) interne:
0,27 in
0,62 in
Débit:
<4 ml/min.
300 KPa à 600 cm/h
Pression max.:
3 bar
44 bar
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Diamètre (impériale) interne Débit Pression max. Conditionnement
10480315 5 x 1 ml 0,27 in <4 ml/min. 44 bar 5 pièces
11748408 5 x 5 ml 0,62 in 300 KPa à 600 cm/h 3 bar 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10480315 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 11003273
 Article restreint
En stock
La colonne HITrap Capto MMC est préconditionnée avec Capto MMC, un milieu d’échange d’ions multimodal BioProcess. La fonctionnalité multimodale offre une sélectivité différente par rapport aux échangeurs d’ions traditionnels et lie les protéines à une for
  • Capacité de liaison dynamique élevée à haute conductivité.
  • La sélectivité permet la liaison en présence de sel.
  • Rendement de volume élevé.
  • HiTrap Capto MC peut être utilisée pour lier les protéines à la conductivité du matériau d’alimentation et pour résoudre des problèmes de purification spécifiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Tampon aqueux
Type de produit Colonne HiTrap Capto MMC
Volume du lit 1 ml
Diamètre (impériale) interne 0,27 in
Diamètre (métrique) interne 7mm
Quantité 5 x 1 ml
Hauteur (impériale) 0,98 in
Hauteur (métrique) 25mm
Débit <4 ml/min.
Matériau PP
Pression max. 44 bar
Plage de pH 2 à 12
Granulométrie 75 mu;m
Type de support Agarose hautement réticulée
Contenu et stockage 4° jusqu'à 30 °C
Type de colonne Colonne d’affinité
À utiliser avec (application) Lier les protéines à la conductivité du matériau d’alimentation et résoudre des problèmes spécifiques de purification
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • hitrap capto MMC
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P235-Tenir au frais.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.