Learn More
Cytiva Colonne de chromatographie multimodale HiTrap™ Capto™ MMC Impres
Code produit 15181546 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
40 μm
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie Conditionnement
15181546 40 μm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15181546 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17371610
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Colonne prête à l’emploi pour le screening et les purifications de protéines à petite échelle à l’aide de la chromatographie échangeuse d’ions (IEX)
  • La sélectivité des billes et des ligands haute résolution garantit des rendements élevés
  • Permet d’utiliser l’approche de la plateforme pour le développement de procédés MAb
  • Affiche une fenêtre de fonctionnement à pH/sel large
  • Pour le screening des conditions de sélectivité, de liaison et d’élution
  • Élimine les contaminants tels que l’ADN, les protéines des cellules hôtes (HCP), la protéine A  lixiviée et les agrégats
  • Peut être utilisé lors de l’étape de polissage initiale dans les procédés de purification de MAb, ainsi que pour le polissage de fragments d’anticorps tels que les anticorps de domaine
Évite d’utiliser des agents oxydants, des détergents cationiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) HPLC, Purification des anticorps monoclonaux
Pression max. 300 000 psi
Granulométrie 40 μm
compliance-icons
Identifiant produit
  • hitrap capto MMC impres
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol