Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ octyle
Code produit 15529271 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5/Bte
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15529271 5/Bte 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15529271 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17546508
 Article restreint
En stock
Les colonnes sont préconditionnées avec les milieux de chromatographie d’interaction hydrophobe (HIC) et sont utilisées dans la capture et les étapes intermédiaires de la purification des protéines
  • Productivité améliorée et économie des procédés des opérations en aval
  • Débits très élevés et traitement de gros volumes d’échantillons
  • Excellente stabilité thermique
  • Concentration du ligand : ∼5 μrésine mol/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 1 mL
Type de produit Colonne pré-remplie
Débit ≥ 600 cm/h
À utiliser avec (application) Vérification initiale et optimisation ultérieure avec un système de chromatographie
Quantité 5/Bte
Type de ligand Octyl
Type de milieu Capto™ octyle
Granulométrie ∼75 μm
Plage de pH 3 à 13
Gamme de produits HiTrap
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap Capto Octyl 1 ml, 5 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol