Learn More
Cytiva Phényle Capto HiTrap (substitution élevée)
Code produit 15599234 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume du lit:
1 ml
5 ml
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume du lit Conditionnement
15599234 5 ml 5 pièces
15519271 1 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15599234 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17545109
 Article restreint
En stock
Capto Phenyl (HS) et Capto Butyl sont des résines de chromatographie d’interaction hydrophobe (HIC) utilisées dans les phases de capture et intermédiaires de purification de protéines
  • Résines de chromatographie d’interaction hydrophobe (HIC)
  • Utilisées dans la capture et les étapes intermédiaires de la purification des protéines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 5 ml
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Débit < 600 cm/h
À utiliser avec (application) Chromatographie d’interaction hydrophobe
Quantité 5 x 5 ml
Hauteur (métrique) 25 mm
Conditions de stockage 4 à 30°C, 20 % d’éthanol