Learn More
Cytiva HiTrap Capto Phenyl ImpRes
Product Code. 15407840 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Volume du lit:
1 ml
Unit Size:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume du lit Unit Size
15407840 1 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
La différence de température entre le liquide traversant la colonne et la température ambiante dans la pièce ne doit jamais être supérieure à 20°C
Product Code. 15407840 Supplier Cytiva Supplier No. 17548411
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La différence de température entre le liquide traversant la colonne et la température ambiante dans la pièce ne doit jamais être supérieure à 20°C
HiTrap Capto Phenyl ImpRes est préconditionné avec des résines BioProcess Capto Phényl ImpRes pour la sélection et la purification de protéines à petite échelle par chromatographie d’interaction hydrophobe.
  • Résine à haut débit pour la purification des protéines de polissage et intermédiaire, excellent choix pour la purification à l’échelle du processus
  • Colonnes pour la sélection des conditions de sélectivité, de liaison et d’élution, ainsi que des purifications à petite échelle
  • Les propriétés combinées d’une capacité de liaison élevée, un débit élevé et une pression de retour basse réduisent les temps de cycle et améliorent la productivité à l’échelle du processus
  • Une excellente stabilité chimique permet le nettoyage avec toutes les solutions de nettoyage en circuit fermé standard, y compris l’hydroxyde de sodium 1 M
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Volume du lit 1 ml
    Débit Jusqu’à 220 cm/h dans une colonne de 1 m de diamètre avec une hauteur de lit de 20 cm à 20°C ; mesuré à l’aide de tampons de procédé de même viscosité que l’eau à 300 kPa
    Hauteur (métrique) 25 mm
    Type de ligand Phényl
    Pression max. 5 bar [0,5 MPa] (70 psi)
    Granulométrie 40 μm
    Plage de pH pH de 3 à 13
    Conditions de stockage 20 % d’éthanol entre 4°C et 30°C
    compliance-icons
    Product Identifier
    • HiTrap Capto Phenyl ImpRes, 1 ml, 5 x 1 ml
    Signal Word
    • Attention
    Hazard Category
    • Liquide inflammable Catégorie 3
    Hazard Statement
    • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
    Precautionary Statement
    • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
    • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
    • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
    • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
    • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
    • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
    Supplemental information
    • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
    • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.