Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ PlasmidSelect
Code produit 15958862 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume du lit (métrique):
1 ml
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume du lit (métrique) Conditionnement
15958862 1 ml 5 pièces
15968862 5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15958862 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17549911
 Article restreint
En stock
Pour la purification de haute qualité de l’ADN surenroulé pour la thérapie génique et les applications de vaccins d’ADN
  • Purification à haut débit de l’ADN surenroulé de la recherche à la production de BPFa
  • Conception flexible des procédés grâce à une grande fenêtre opérationnelle de débits et de hauteurs de lit
  • Débit supérieur pour une meilleure productivité et économie des procédés
  • Les propriétés hydrophiles de la matrice de base empêchent la liaison non spécifique
  • Résine BioProcess prise en charge pour les applications industrielles
  • Purification à petite échelle pratique, développement de procédés et mise à l’échelle à l’aide de colonnes HiTrap™ préconditionnées
  • Capto™ PlasmidSelect repose sur une matrice de base rigide, offrant d’excellentes propriétés de débit de pression pour la production plasmidique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Purification de l’ADN surenroulé de la recherche à la production de BPFa
Type de produit Résine de chromatographie
Débit <4 ml/min (max.)
Pression max. 5 bars (0,5 MPa)
Matrice Capto™ PlasmidSelect
Volume du lit (métrique) 1 ml
Quantité d’emballage 5/Bte
Diamètre (métrique) 0,7 cm
Longueur (métrique) 2,5 cm