Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Capto™ Q
Code produit 16350906 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16350906 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16350906 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29401107
 Article restreint
En stock
Préconditionnée avec une résine moderne échangeuse d’anions forts pour une purification des protéines à petite échelle
  • Capto La résine Q associe un échangeur d'anions fort à base d'ammonium quaternaire (Q) à une matrice d'agarose à haut débit modifiée chimiquement.
  • La matrice d'agarose rigide confère une plus grande rigidité aux particules sans compromettre la  taille des pores, permettant ainsi un volume de lit élevé et la purification d'échantillons visqueux à des débits élevés.
  • Une grande capacité de liaison dynamique est obtenue grâce au revêtement allongeur de surface au dextrane qui recouvre la matrice d’agarose
  • La combinaison de capacité de liaison élevée, de débit élevé et de pression de retour basse réduit les temps de cycle et améliorent la productivité à l’échelle du processus
  • Adaptée à la sélection des conditions de sélectivité, de liaison et d’élution, ainsi qu’aux purifications à petite échelle
  • Optimisée pour la capture et la purification des protéines intermédiaires
  • Pratique HiTrap format facilitant le raccordement à une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie tel qu'un système ÄKTA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matrice Agarose à haut débit avec un allongeur de surface au dextrane
Débit < 4 ml/min
À utiliser avec (application) Chromatographie échangeuse d‘ions
Contenu et stockage 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol
Force de liaison Milieu > 100 mg de BSA/ml, milieu > 150 mg d’ovalbumine/ml
Pression de fonctionnement max. 5 bars (70 psi)
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volume (métrique) 1 mL
pH 2 à 12
Quantité 1 de chaque
Longueur (métrique) 25 mm
Groupe à échange d’ions Anion fort, ammonium quaternaire (Q)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap Capto Q, 1 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.