Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Capto™ Q ImpRes
Code produit 16320906 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16320906 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16320906 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29400462
 Article restreint
En stock
Préconditionnée avec une résine de chromatographie échangeuse d’anions forts pour une purification des protéines haute résolution
  • HiTrap colonne pré-remplie de Capto Résine Q ImpRes
  • Conçue pour offrir qualité et flexibilité dans les applications à l’échelle des processus
  • La mise à l’échelle permet une haute résolution combinée à des débits rapides
  • Capto La résine Q ImpRes associe un échangeur d'anions fort à base d'ammonium quaternaire (Q) à une matrice d'agarose à haut débit modifiée chimiquement.
  • La matrice offre une plus grande rigidité des particules sans compromettre la taille des pores pour permettre des hauteurs de lit élevées et la purification d’échantillons visqueux à des débits élevés
  • La combinaison de capacité de liaison élevée, de débit élevé et de pression de retour basse réduit les temps de cycle et améliorent la productivité à l’échelle du processus
  • Adaptée à la sélection des conditions de sélectivité, de liaison et d’élution, ainsi qu’aux purifications à petite échelle
  • Optimisée pour la purification des protéines de polissage intermédiaires
  • Pratique HiTrap format facilitant le raccordement à une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie tel qu'un système ÄKTA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Purification de protéines haute résolution
Matrice Agarose à haut débit
Débit < 4 ml/min
À utiliser avec (application) Chromatographie échangeuse d‘ions
Contenu et stockage À conserver entre 4°C et 30°C, dans 20 % d’éthanol
Force de liaison Milieu > 55 mg de BSA/ml, milieu > 48 mg de β-lactoglobuline/ml
Format Colonne HiTrap™
Pression de fonctionnement max. 5 bars (70 psi)
Type de colonne Colonne pré-remplie
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volume (métrique) 1 mL
pH 2 à 14
Quantité 1 de chaque
Longueur (métrique) 25 mm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • hitrap capto q impres
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol