Learn More
Cytiva Colonnes IEX HiTrap™ Capto™ Q ImpRes
Code produit 10734572 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Débit:
<20 mL/min.
<4 ml/min.
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Débit unitSize
10734572 5 x 1 ml <4 ml/min. 5 pièces
11673074 5 x 5 ml <20 mL/min. 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10734572 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17547051
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Milieu à haut débit pour la purification des protéines de polissage intermédiaires
  • Les propriétés combinées d’une capacité de liaison élevée, un débit élevé et une pression de retour basse réduisent les temps de cycle et améliorent la productivité à l’échelle du processus
  • La matrice d’agarose rigide permet de hauts niveaux de lit et la purification des échantillons visqueux à des débits élevés
  • Sélection des conditions de sélectivité, de liaison et d’élution, ainsi que des purifications à petite échelle
  • Échangeur d’anions amine quaternaire forts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description HiTrap Capto Q ImpRes, 5 x 1 ml
Débit <4 ml/min.
À utiliser avec (application) La colonne de chromatographie HiTrap Capto Q ImpRes est conditionnée avec une résine moderne à échange d’anions forts pour la purification de protéines à petite échelle et haute résolution.
Contenu et stockage 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volume (métrique) 1 mL
Quantité 5 x 1 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap Capto Q ImpRes 1 ml, 5 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.