Learn More
Cytiva Colonnes IEX HiTrap™ Capto™ Q ImpRes
Code produit 11673074 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Débit:
<20 mL/min.
<4 ml/min.
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Débit Conditionnement
11673074 5 x 5 ml <20 mL/min. 5 pièces
10734572 5 x 1 ml <4 ml/min. 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11673074 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17547055
 Article restreint
En stock
Milieu à haut débit pour la purification des protéines de polissage intermédiaires
  • Les propriétés combinées d’une capacité de liaison élevée, un débit élevé et une pression de retour basse réduisent les temps de cycle et améliorent la productivité à l’échelle du processus
  • La matrice d’agarose rigide permet de hauts niveaux de lit et la purification des échantillons visqueux à des débits élevés
  • Sélection des conditions de sélectivité, de liaison et d’élution, ainsi que des purifications à petite échelle
  • Échangeur d’anions amine quaternaire forts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description HiTrap Capto Q ImpRes, 5 x 5 mL
Débit <20 mL/min.
À utiliser avec (application) La colonne de chromatographie HiTrap Capto Q ImpRes est conditionnée avec une résine moderne à échange d’anions forts pour la purification de protéines à petite échelle et haute résolution.
Contenu et stockage 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volume (métrique) 5 mL
Quantité 5 x 5 ml