Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Capto™ S
Code produit 16380896 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
25 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
16380896 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16380896 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29400458
 Article restreint
En stock
Préconditionnée avec une résine moderne échangeuse de cations forts pour une purification des protéines à petite échelle
  • La résine Capto S associe un échangeur de cations forts en sulfoéthyle à une matrice d’agarose à haut débit chimiquement modifiée
  • La matrice d’agarose rigide offre une plus grande rigidité des particules sans compromettre la taille des pores, ce qui permet un volume de lit élevé et une purification d’échantillons visqueux à des débits élevés
  • Une grande capacité de liaison dynamique est obtenue grâce au revêtement allongeur de surface au dextrane qui recouvre la matrice d’agarose
  • La combinaison de capacité de liaison élevée, de débit élevé et de pression de retour basse réduit les temps de cycle et améliorent la productivité à l’échelle du processus
  • Adaptée à la sélection des conditions de sélectivité, de liaison et d’élution, ainsi qu’aux purifications à petite échelle
  • Optimisée pour la capture et la purification des protéines intermédiaires
  • Format HiTrap pratique pour une connexion facile à une seringue, à une pompe péristaltique ou à un système de chromatographie tel qu’un système ÄKTA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne HiTrap™
Diamètre (métrique) 7 mm
Débit <4 ml/min
À utiliser avec Purification des protéines à petite échelle
Groupe à échange d’ions Cation fort
Longueur (métrique) 25 mm
Type de ligand Sulfoéthyle (S)
Pression max. 5 bars (70 psi)
pH 4 à 12
Quantité 1 de chaque
Matrice Capto
Volume (métrique) 1 mL
Technique Chromatographie échangeuse d‘ions
Type de produit Colonne préconditionnée
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap Capto S, 1 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 18% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.