Learn More
Cytiva Colonne IEX HiTrap™ Capto™ S
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
5 mL
Quantité:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Milieu à haut débit pour la capture et la purification intermédiaire
- Convient à la purification à l’échelle des procédés
- Les propriétés combinées d’une capacité de liaison élevée, un débit élevé et une pression de retour basse réduisent les temps de cycle et améliorent la productivité à l’échelle du processus
- La matrice d’agarose rigide permet de hauts niveaux de lit et la purification des échantillons visqueux à des débits élevés
- Une grande capacité de liaison dynamique est obtenue grâce au revêtement allongeur de surface au dextrane sur la matrice d’agarose
Spécification
Spécification
| Description | HiTrap Capto S, 5 x 1 mL |
| Matériau de la colonne | PP |
| Diamètre (impériale) de la colonne intérieure | 0,2 in |
| Matrice | Agarose fortement réticulée avec allongeur de surface au dextrane |
| Débit | <4 ml/min. |
| À utiliser avec (application) | La colonne de chromatographie HiTrap Capto S est préconditionnée avec une résine moderne à échange de cations forts pour la purification de protéines à petite échelle. |
| Type de ligand | Groupe des sulfonates |
| Contenu et stockage | 4°C à 30°C, 0,2 M d’acétate de sodium contenant 20 % d’éthanol |
| Diameter (Metric) Inner Column | 7 mm |
| Volume (métrique) | 1 mL |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HiTrap Capto S 1 ml, 5 x 1 ml
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol