Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Capto™ S ImpAct
Code produit 16390896 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16390896 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16390896 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29400459
 Article restreint
En stock
Préconditionnée avec une résine de chromatographie échangeuse de cations pour la sélection et les purifications de protéines à petite échelle
  • Colonnes préconditionnées pour les purifications à petite échelle, ainsi que l’optimisation des méthodes et paramètres, tels que la charge d’échantillons et les conditions de liaison
  • HiTrap™ Capto™ Les colonnes S ImpAct offrent des séparations rapides, reproductibles et faciles dans un format pratique.
  • Une  résine de chromatographie BioProcess développée pour la purification à grande échelle de protéines biopharmaceutiques
  • S'appuyant sur le principe bien établi Capto La matrice de base offre de nombreuses possibilités d'amélioration de la productivité et de développement de processus simplifié.
  • Capto S ImpAct répond aux exigences industrielles grâce à une sécurité d'approvisionnement et un soutien technique et réglementaire complet.
  • Les colonnes sont utilisées de manière optimale lorsqu'elles sont connectées à des systèmes de chromatographie liquide tels que les systèmes ÄKTA.
  • Capacité de reliure élevée, > résine à 100 mg d'anticorps monoclonaux/mL
  • Élimination efficace des agrégats à une charge importante d’anticorps monoclonaux
  • Flexibilité de conception grâce à une grande fenêtre opérationnelle de débits et de hauteurs de lit pour faciliter l’optimisation et la mise à l’échelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Élimination efficace des agrégats à une charge importante d’anticorps monoclonaux
Débit < 4 ml/min
À utiliser avec (application) Chromatographie échangeuse d‘ions
Type de ligand Sulfoéthyle (S)
Contenu et stockage Stocker à 4°C à 30°C, 20 % d’éthanol
Force de liaison > 100 mg de MAb/ml de résine
Format Colonne HiTrap™
Pression de fonctionnement max. 5 bars (70 psi)
Type de colonne Colonne pré-remplie
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volume (métrique) 1 mL
pH 4 à 12
Quantité 1 de chaque
Longueur (métrique) 25 mm
Groupe à échange d’ions Cation fort
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap Capto S ImpAct, 1 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.