Description
- Les propriétés combinées d’une capacité de liaison élevée, un débit élevé et une pression de retour basse réduisent les temps de cycle et améliorent la productivité à l’échelle du processus
- La matrice d’agarose rigide permet de hauts niveaux de lit et la purification des échantillons visqueux à des débits élevés
- Sélection des conditions de sélectivité, de liaison et d’élution, ainsi que des purifications à petite échelle
- Échangeur d’anions sulfonates forts
Specifications
Specifications
| Description | HiTrap Capto SP ImpRes, 5 x 1 mL |
| Débit | <4 ml/min. |
| À utiliser avec (application) | La colonne de chromatographie HiTrap Capto SP impacte est conditionnée avec une résine moderne échangeuse de cations forte pour la purification de protéines à petite échelle et haute résolution. |
| Contenu et stockage | 4°C à 30°C, 0,2 M d’acétate de sodium contenant 20 % d’éthanol |
| Diameter (Metric) Inner Column | 7 mm |
| Volume (métrique) | 1 mL |
| Quantité | 5 x 1 ml |
Safety and Handling
Product Identifier
- hitrap capto SP impres
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H228-Matière solide inflammable.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol