Description
- Utilise différents types d’ions métalliques
- Capacité de reliure∽ 12 mg de protéine marquée à l'histidine/mL de milieu
- capacité en ions métalliques∽ μ23 mol Cu 2+ /mL de milieu
- Préemballé avec chélation Sepharose Médias haute performance
- Acide iminoacétique couplé à une matrice d'agarose à 6 % par liaison éther
Spécification
Spécification
| Tampon | Chlorhydrate de guanidine 6 M, urée 8 M |
| Type de produit | Colonne chélatrice HiTrap HP |
| Volume du lit | 5 ml |
| Diamètre (impériale) interne | 0,62 in |
| Diamètre (métrique) interne | 16 mm |
| Quantité | 1 x 5 ml |
| Hauteur (impériale) | 0,98 in |
| Hauteur (métrique) | 25 mm |
| Débit | <20 ml/min. |
| Matériau | PP |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HiTrap Chelating HP 5 ml, 1 x 5 ml
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol