Learn More
Cytiva Milieu FF Sépharose de chélation HiTrap
Code produit 13485177 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 ml
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13485177 5 x 1 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13485177 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 90100347
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Spécification
Quantité 5 x 1 ml
Stabilité Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés
Conditions de stockage 4 à 30deg.C, 20 % d’éthanol
Type de produit Milieu FF sépharose de chélation HiTrap
Granulométrie 45 à 165 μm
Matériau PP
Pression max. 100 kPa
Matrice Agarose à 6 % hautement réticulée
Plage de pH 3 à 13
Volume du lit (métrique) 1 ml
Type de ligand Acide iminodiacétique
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Chelating Sepharose 6 Fast Flow, 5 x 1 ml
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.