Learn More
Cytiva™ HiTrap™ Colonnes de chromatographie avec MabSelect™ Résine protéique VL L
Code produit 17841532 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Volume du lit:
1 ml
5 ml
Diamètre (métrique) interne:
7 mm
16 mm
Débit:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
25mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Volume du lit Diamètre (métrique) interne Débit Conditionnement
17841532 1 x 1 ml 1 ml 7 mm <4 ml/min. 1 pièce
17847774 5 x 1 ml 1 ml 7 mm <4 ml/min. 5mL
17897764 1 x 5 ml 5 ml 16 mm <20 ml/min. 5mL
17817774 5 x 5 ml 5 ml 16 mm <20 ml/min. 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17841532 Fournisseur Cytiva™ Code fournisseur 17542051
 Article restreint
En stock
Colonnes de chromatographie d'affinité à la protéine L pour la capture des Fabs d'anticorps, des bispécifiques et d'autres variantes contenant une chaîne légère kappa.
  • Le ligand de la protéine L repensé capture les fragments Fab d'anticorps, les anticorps bispécifiques et d'autres variantes contenant une chaîne légère kappa avec une capacité de liaison élevée et une stabilité alcaline améliorée.
  • Capacité de liaison dynamique élevée pour une capture efficace des molécules cibles
  • Stable lorsqu'il est nettoyé avec du NaOH 0,1 M, réduisant ainsi le risque d'incidents liés à la charge biologique
  • Permet une bonne résolution des impuretés liées au produit lors de la capture d'anticorps bispécifiques
À mesure que la diversité des variants d'anticorps augmente, le besoin en résines de chromatographie capables de capturer et de purifier ces variants s'accroît également. En alternative à la protéine A, la protéine L peut être utilisée pour capturer les Fabs d'anticorps, les anticorps bispécifiques et d'autres molécules contenant des variantes kappa de la chaîne légère variable (VL). La protéine L se lie aux sous-types 1, 3 et 4 de la chaîne légère kappa humaine et au sous-type 1 de la chaîne légère kappa de souris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 1 ml
Diamètre (impériale) interne 0,3 in
Diamètre (métrique) interne 7 mm
Quantité 1 x 1 ml
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 25 mm
Débit <4 ml/min.
Pression max. 5 bar
Type de colonne Colonne d’affinité
À utiliser avec (application) Chromatographie d’affinité des anticorps
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap MabSelect VL, 1 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol