Learn More
Cytiva Colonnes IEX à débit rapide CM Sepharose HiTrap™
Code produit 11525025 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
5 mL
Quantité:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Quantité Conditionnement
11525025 5 mL 5 x 5 ml 5 pièces
10420695 1 mL 5 x 1 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11525025 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17515501
 Article restreint
En stock
Échangeur de cations faibles pour les purifications de protéines à petite échelle
  • Pratiques pour des séparations rapides, seules ou connectées en série
  • Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
  • Débits élevés et bon potentiel de mise à l’échelle
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description HiTrap CM FF
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,6 in
Débit <20 mL/min.
À utiliser avec (application) Pour la détection des méthodes, les séparations de groupes, la concentration des échantillons et le nettoyage des échantillons de biomolécules chargées
Contenu et stockage 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (métrique) 5 mL
Quantité 5 x 5 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap CM FF 5 ml, 5 x 5 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol