Description
- Pratiques pour des séparations rapides, seules ou connectées en série
- Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
- Débits élevés et bon potentiel de mise à l’échelle
Spécification
Spécification
| Description | HiTrap DEAE FF |
| Diamètre (impériale) de la colonne intérieure | 0,2 in |
| Débit | <4 ml/min. |
| À utiliser avec (application) | Pour la détection des méthodes, les séparations de groupes, la concentration des échantillons et le nettoyage des échantillons de biomolécules chargées |
| Contenu et stockage | 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol |
| Diameter (Metric) Inner Column | 7 mm |
| Volume (métrique) | 1 mL |
| Quantité | 5 x 1 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HiTrap DEAE FF 1 ml, 5 x 1 ml
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol