Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées de dessalage HiTrap™
Code produit 11525015 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
HiTrap Dessalage, 1 x 5 mL
HiTrap Dessalage, 5 x 5 mL
Conditionnement:
1mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11525015 HiTrap Dessalage, 5 x 5 mL 25mL
15147956 HiTrap Dessalage, 1 x 5 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11525015 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17140801
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour le dessalage rapide et pratique et l’échange de tampon. Les colonnes préconditionnées de dessalage HiTrap™ sont des colonnes préconditionnées, prêtes à l’emploi pour la séparation de groupes entre les substances à poids moléculaire élevé et fai
  • Préemballé avec Sephadex™ Média G-25 Superfine
  • Matériau des colonnes : PP
  • Volume du lit : 5 mL
  • Dimensions du lit : 16 x 25 mm
  • Volume de l'échantillon : 1,5 mL
  • Vitesse d'écoulement : < 15 mL/min.
  • Pression maximale : 3 bars
Milieux de culture
  • Matrice : dextrane réticulée
  • Taille des particules : > 20 μm
  • Plage de stabilité du pH : 2 à 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Les colonnes de dessalage HiTrap sont des colonnes de 5 ml prêtes à l’emploi préconditionnées avec de la résine Sephadex G-25 Superfine pour un dessalage et un échange de tampon rapides et pratiques.
Type de produit HiTrap Dessalage, 5 x 5 mL
Granulométrie > 20 μm (sec), 15 à 88 μm (humide)
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,62 in
À utiliser avec (application) Pour le dessalage rapide et pratique et l’échange de tampon
Volume (métrique) du lit 5 ml
Contenu et stockage 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Jetable Réutilisable
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap Desalting 5 ml, 5 x 5 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 18% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 1.5% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.