Learn More
Cytiva Kit de sélection IEX à débit rapide HiTrap
Code produit 15518501 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 5 ml
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15518501 5 x 5 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15518501 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 90100200
 Article restreint
En stock
Kit de sélection IEX à débit rapide HiTrap
  • Kit de sélection IEX à débit rapide HiTrap
  • Stockage : 4 à 30°C, éthanol à 20 %
  • Fournis en boîtes de 5 x 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 4°C à 30°C. 20 % d’éthanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (métrique) 5 mL
Quantité 5 x 5 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fast Flow IEX select kit HiTrap
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 18% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.