Learn More
Cytiva HiTrap™ GCSFSelect
Code produit 15549271 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
5 mL
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15549271 5 mL 1 pièce
15539271 1 mL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15549271 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17548312
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Colonnes préconditionnées spécialement conçues pour la purification du facteur recombinant de stimulation des colonies de granulocytes (G-CSF). Basées sur une matrice de base d’agarose hautement rigide qui permet des débits élevés à de grandes échelles de
  • Le facteur stimulant des colonies de granulocytes (G-CSF) est une hormone qui stimule la production de cellules sanguines dans la moelle osseuse
  • Pour une étape de purification hautement sélective, le ligand d’affinité est basé sur un fragment d’anticorps à chaîne unique dirigé contre le G-CSF
  • Pour faciliter la liaison de la molécule cible, le ligand est fixé à la matrice de base par un bras espaceur hydrophile
  • Le ligand est produit dans un système d’expression de levure où la fermentation, la purification subséquente et la formulation sont effectuées en l’absence de composants d’origine animale
  • La matrice de base rigide d’agarose de GCSFSelect permet le traitement de grands volumes d’échantillons
  • Composition : ligand couplé à Capto via les liaisons amides stables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit 20 ml/min
À utiliser avec Purification du facteur recombinant de stimulation des colonies de granulocytes (G-CSF)
Type de ligand Fragment d’anticorps à chaîne unique dirigé contre le G-CSF
Granulométrie 75 μm
pH 2 à 12
Quantité 5/Bte
Capacité de liaison 19,5 mg/colonne
Volume (métrique) 5 mL
Cible de purification Facteur de stimulation des colonies de granulocytes (G-CSF)
Type de produit Colonne
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap GCSFSelect 5 ml, 1 x 5 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol