Learn More
Cytiva Colonnes HP héparine HiTrap™
Code produit 10288944 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Débit:
<20°ml/min.
< 4°ml/min
Diamètre (métrique) interne:
0,7cm
1,6cm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Débit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
10288944 5 x 1 ml < 4°ml/min 0,7cm 5 pièces
10298944 1 x 5 ml <20°ml/min. 1,6cm 1 pièce
11738448 5 x 5 ml <20°ml/min. 1,6cm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10288944 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17040601
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Purifient les protéines de liaison à l’ADN, facteurs de coagulation, lipoprotéines et facteurs de protéosynthèse. Les colonnes HP Héparine HiTrap™ Cytiva Life Sciences™ sont pré-conditionnées avec de l’héparine Sepharose™ haute performan
  • Stable dans la gamme de pH de 5 à 10
  • Tolère les tampons aqueux couramment utilisés
  • Le milieu haute performance de l’héparine Sepharose relie le ligand d d’héparine porcine à 6 % d’agarose par amination réductrice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 5 x 1 ml
Débit < 4°ml/min
Granulométrie 34 μm
À utiliser avec (équipement) Seringue, pompe péristaltique ou système de chromatographie liquide tel que la conception AKTAtrade; ou le système FPLC
Volume du lit 1 ml
Type de produit Héparine HP Colonne
Diamètre (métrique) interne 0,7cm
À utiliser avec (application) Purification de l’antithrombine III, des facteurs de coagulation et d’autres protéines plasmatiques
Hauteur (impériale) 0,98 in
Hauteur (métrique) 2,5cm
Type de ligand 10 mg d’héparine/ml de milieu
Matériau Polypropylène
Pression max. 42 psi
Plage de pH 5 à 10
Type de support 6°% d’agarose hautement réticulé
Type d’échantillon Protéines de liaison de l’ADN, facteurs de coagulation, lipoprotéines et facteurs de protéosynthèse
Contenu et stockage 4° à 30°C
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • HiTrap Heparin HP 1 ml, 5 x 1 ml
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol