Learn More
Cytiva™ Colonnes HP héparine HiTrap™
Product Code. 10298944 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Débit:
<20°ml/min.
< 4°ml/min
Diamètre (métrique) interne:
0,7cm
1,6cm
Unit Size:
1 pièce
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Débit Diamètre (métrique) interne Unit Size
10298944 1 x 5 ml <20°ml/min. 1,6cm 1 pièce
11738448 5 x 5 ml <20°ml/min. 1,6cm 5 pièces
10288944 5 x 1 ml < 4°ml/min 0,7cm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10298944 Supplier Cytiva™ Supplier No. 17040701
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Purifient les protéines de liaison à l’ADN, facteurs de coagulation, lipoprotéines et facteurs de protéosynthèse. Les colonnes HP Héparine HiTrap™ Cytiva Life Sciences™ sont pré-conditionnées avec de l’héparine Sepharose™ haute performan
  • Stable dans la gamme de pH de 5 à 10
  • Tolère les tampons aqueux couramment utilisés
  • Le milieu haute performance de l’héparine Sepharose relie le ligand d d’héparine porcine à 6 % d’agarose par amination réductrice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 1 x 5 ml
Débit <20°ml/min.
Granulométrie 34 μm
À utiliser avec (équipement) Seringue, pompe péristaltique ou système de chromatographie liquide tel que la conception AKTAtrade; ou le système FPLC
Volume du lit 5 ml
Type de produit Héparine HP Colonne
Diamètre (métrique) interne 1,6cm
À utiliser avec (application) Purification de l’antithrombine III, des facteurs de coagulation et d’autres protéines plasmatiques
Hauteur (impériale) 0,98 in
Hauteur (métrique) 2,5cm
Type de ligand 10 mg d’héparine/ml de milieu
Matériau Polypropylène
Pression max. 42 psi
Plage de pH 5 à 10
Type de support 6°% d’agarose hautement réticulé
Type d’échantillon Protéines de liaison à l'ADN, facteurs de coagulation, lipoprotéines, facteurs de synthèse protéique
Contenu et stockage 4° à 30°C
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • HiTrap Heparin HP 5 ml, 1 x 5 ml
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol