Learn More
Cytiva Kit de sélection HiTrap™ HIC Sepharose™
Code produit 10647784 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
7 x 1 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10647784 7 x 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10647784 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28411007
 Article restreint
En stock
Utilisé pour les séparations à l’échelle des procédés intermédiaires et de laboratoire et les purifications en dernière étape. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ HIC Sepharose™ Le kit de sélection tire pleinement parti de la chromatographie d'interaction hydrophobe, offrant ainsi la plus haute résolution.
  • Comprend sept colonnes HIC de 1ml, chacune conditionnée avec un milieu différent pour le criblage et la sélection de milieux de petite taille
  • Conception flexible pour une utilisation avec des seringues, une pompe de laboratoire unique ou un système de chromatographie
  • Débits élevés et hautes capacités
Milieux dans les colonnes du kit :
Phenyl Sepharose haute performance
  • Pour les séparations à l’échelle des procédés intermédiaires et de laboratoire et les purifications en dernière étape nécessitant une haute résolution
  • Phenyl Sepharose 6 Fast Flow™ (LS) et Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (HS)
  • Pour les purifications initiales et intermédiaires nécessitant une matrice avec une hydrophobicité faible à moyenne
  • Deux degrés de substitution disponibles pour augmenter la probabilité de trouver la sélectivité et la capacité optimales pour une application donnée
  • Butyl Sepharose haute performance
    • Pour les purifications intermédiaires et finales
    • Une densité de ligand relativement élevée permet une capacité de liaison dynamique élevée pour les protéines, même à faibles concentrations en sels
    Butyl Sepharose 4 Fast Flow
    • Pour les purifications initiales et intermédiaires nécessitant une matrice avec une hydrophobicité faible à moyenne
    • Fonctionne souvent bien même dans des concentrations en sels relativement faibles
    Butyl-S Sepharose 6 Fast Flow
    • Option la moins hydrophobe de la série Fast Flow
    • Convient à la liaison et à l’élution de protéines hydrophobes relativement fortes
    Octyl Sepharose 4 Fast Flow
    • Caractère hydrophobe différent des ligands phényles et butyles
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Volume du lit 1 ml
    Diamètre (impériale) interne 0,275 in
    Diamètre (métrique) interne 7 mm
    Type de produit Kit de sélection HiTrap HIC
    Débit lt; 4 ml/min
    Quantité 7 x 1 ml
    Comprend Sept colonnes HiTrap de 1 ml contenant les milieux suivants : Phenyl Sepharose haute performance, Butyl Sepharose haute performance, Phenyl Sepharose 6 à débit rapide (LS), Phenyl Sepharose 6 à débit rapide (HS), Butyl-S Sepharose 6 à débit rapide, Butyl Sepharose 4
    Matériau Polypropylène
    Pression max. 5 bar [0,5 MPa] (70 psi)
    Conditions de stockage 4deg;C à 30deg;C, éthanol à 20 %
    compliance-icons
    Identifiant produit
    • HiTrap HIC Selection Kit'
    Mention d'avertissement
    • Attention
    Catégorie de danger
    • Liquide inflammable Catégorie 3
    Mention de danger
    • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
    Conseils de prudence
    • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
    • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
    • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
    • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
    • P235-Tenir au frais.
    • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
    Informations supplémentaires
    • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol