Description
- Préconditionnée avec Q ou SP Sépharose haute performance
- Pratique et reproductible pour des séparations rapides, faciles et hautes performances, seules ou connectées en série
- Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
- Pression max. : 3 bar
- Et colonnes en polypropylène de 1 et 5 ml
- Granulométrie : 24 à 44 μm
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 4 à 13
Q Sepharose (45-000-193, -194, 515)
- Ligand : Amine quaternaire
- Type d’échangeur d’ions : Échangeur d’anions fort
- Capacité ionique : 0,14 à 0,20 mmol de Cl-/ml
SP Sepharose (45-000-191, -192, -514)
- Ligand : Sulfopropyle
- Type d’échangeur d’ions : Échangeur de cations fort
- Capacité ionique : 0,15 à 0,20 mmol H+/ml
- Dimensions du lit : 7 x 25 mm
- Vitesse d’écoulement : max 4 ml/min.
Colonnes de 5 ml
- Dimensions du lit : 16 x 25 mm
- Vitesse d’écoulement : max 20 ml/min.
Specifications
Specifications
| Description | HiTrap SP HP, 5 x 1 ml |
| Diamètre (impériale) de la colonne intérieure | 0,2 in |
| Débit | <4 ml/min. |
| À utiliser avec (application) | HiTrap SP HP est une colonne de chromatographie à échange de cations forts pour la purification de protéines à petite échelle et haute résolution. |
| Type de milieu | SP Sepharose HP |
| Contenu et stockage | 4°C à 30°C, 0,2 M d’acétate de sodium contenant 20 % d’éthanol |
| À utiliser avec (équipement) | Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie |
| Diameter (Metric) Inner Column | 7 mm |
| Volume (métrique) | 1 mL |
| Quantité | 5 Paquets |
Safety and Handling
Product Identifier
- HiTrap SP 1 ml
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanol