Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées IEX HP HiTrap™
Code produit 11748508 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
5 mL
Quantité:
5 Paquets
Pièce
Débit:
<20 mL/min.
<4 ml/min.
Type de milieu:
Q Sepharose HP
SP Sepharose HP
Conditionnement:
1mL
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Quantité Débit Type de milieu Conditionnement
11748508 5 mL 5 Paquets <20 mL/min. SP Sepharose HP 5 pièces
10647265 1 mL 5 Paquets <4 ml/min. SP Sepharose HP 5 pièces
11758508 1 mL 5 Paquets <4 ml/min. Q Sepharose HP 5 pièces
11768508 5 mL 5 Paquets <20 mL/min. Q Sepharose HP 5 pièces
15157956 1 mL Pièce <4 ml/min. SP Sepharose HP 1mL
15177956 1 mL Pièce <4 ml/min. Q Sepharose HP 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11748508 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17115201
 Article restreint
En stock
À utiliser pour la purification à petite échelle des protéines à haute résolution. Les colonnes préconditionnées HP IEX HiTrap™ IEX Cytiva Life Sciences™ sont des colonnes d’échange de cations forts Sepharose™ haute performance et prêtes
  • Préconditionnée avec Q ou SP Sépharose haute performance
  • Pratique et reproductible pour des séparations rapides, faciles et hautes performances, seules ou connectées en série
  • Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
  • Pression max. : 3 bar
  • Et colonnes en polypropylène de 1 et 5 ml
Milieu :
  • Granulométrie : 24 à 44 μm
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 4 à 13
Q Sepharose (45-000-193, -194, 515)
  • Ligand : Amine quaternaire
  • Type d’échangeur d’ions : Échangeur d’anions fort
  • Capacité ionique : 0,14 à 0,20 mmol de Cl-/ml
SP Sepharose (45-000-191, -192, -514) 
  • Ligand : Sulfopropyle
  • Type d’échangeur d’ions : Échangeur de cations fort
  • Capacité ionique : 0,15 à 0,20 mmol H+/ml
Colonnes de 1 ml
  • Dimensions du lit : 7 x 25 mm
  • Vitesse d’écoulement : max 4 ml/min.
Colonnes de 5 ml
  • Dimensions du lit : 16 x 25 mm
  • Vitesse d’écoulement : max 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description HiTrap SP HP, 5 x 5 ml
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,6 in
Débit <20 mL/min.
À utiliser avec (application) HiTrap SP HP est une colonne de chromatographie à échange de cations forts pour la purification de protéines à petite échelle et haute résolution.
Type de milieu SP Sepharose HP
Contenu et stockage 4°C à 30°C, 0,2 M d’acétate de sodium contenant 20 % d’éthanol
À utiliser avec (équipement) Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (métrique) 5 mL
Quantité 5 Paquets
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap SP 5 ml, 5 x 5 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol