Learn More
Cytiva IgG Sepharose FF HiTrap™
Product Code. 15539244 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5
Unit Size:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15539244 5 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15539244 Supplier Cytiva Supplier No. 28908366
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
L’IgG Sepharose FF HiTrap™ Cytiva est facile à utiliser avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie.
  • Purification manuelle ou par le système
  • Cartouche à petite colonne
  • Fournis en boîte de 5 x 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume du lit 5 ml
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Quantité 5
Hauteur (métrique) 25 mm
Conditions de stockage 4 à 30°C, 20 % d’éthanol