Spécification
| Format de colonne | HiTrap™ |
| À utiliser avec | Purification d’IgM |
| Quantité | 1 de chaque |
| Volume (métrique) | 5 mL |
| Technique | Chromatographie d’affinité des anticorps |
| Type de produit | Colonne de purification d’IgM |