Learn More
Cytiva HiTrap™ IgY Purification Column
Code produit 10636125 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10636125 5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10636125 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17511101
 Article restreint
En stock
Includes
Complete instructions and a variety of connectors
Developed for fast, easy purification of IgY from chicken egg yolk
  • Prepacked with a thiophilic adsorption medium, 2-mercaptopyridine coupled to Sepharose™ High Performance medium
  • Each column binds one-quarter egg yolk (100mg); columns can be connected in series for greater capacity
  • Excellent recovery (approx. 80%) and purity (usually >70%)
  • Designed for use with a syringe, peristaltic pump, or chromatography system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de la colonne intérieure 1.6 cm
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,62 in
Débit <20 mL/min.
Volume (métrique) du lit 5 mL
À utiliser avec (application) Chromatographie d’affinité des anticorps
Volume d’échantillon 1 mL
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Contenu et stockage 4°C à 30°C, 20 % d’éthanol
Quantité 5 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap IgY Purification 5 ml, 1 x 5 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.