Learn More
Cytiva Colonnes IMAC HiTrap™
Code produit 10535735 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Diamètre (impériale) interne:
0,27 in
0,62 in
Granulométrie:
34 μm
90 μm
Conditionnement:
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Diamètre (impériale) interne Granulométrie unitSize
10535735 5 x 1 ml 0,27 in 34 μm 5 pièces
11514955 5 x 5 ml 0,62 in 34 μm 5 pièces
10697275 5 x 1 ml 0,27 in 90 μm 5 pièces
11758498 5 x 5 ml 0,62 in 90 μm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10535735 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17092003
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Includes
Instructions accompagnées de divers connecteurs pour seringue, pompe péristaltique et systèmes de chromatographie
Pour optimiser la purification des protéines marquées à l’histidine lorsque Ni2+ n’est pas le meilleur choix d’ions métalliques
  • Chargez facilement votre métal de choix
  • Peuvent être utilisés avec une a seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie liquide
  • Disponible préemballé avec IMAC Sepharose™ Haute performance (HP ), avec une petite taille de billes pour une purification haute performance, ou IMAC Sepharose 6. Flux rapide (FF), avec des billes de plus grande taille pour une mise à l'échelle facile
  • Capacité de liaison élevée : ≥40 mg de protéines marquées à l'histidine/mL de milieu (dépendant de la protéine/ion métallique)
  • Stable en présence de tous les tampons couramment utilisés
  • Disponible en formats 1 ml et 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 1 mL
Diamètre (impériale) interne 0,27 in
Débit < 4°ml/min
Diamètre (métrique) interne 7 mm
Contenus des kits IMAC Sepharose
À utiliser avec (équipement) Seringue, pompe péristaltique ou système de chromatographie liquide
Matériau PP
Pression max. 42 psi
Plage de pH 3 à 12
Granulométrie 34 μm
Type de produit Colonnes IMAC HiTrap HP
Contenu et stockage 4°C à 30°C
Quantité 5 x 1 ml
À utiliser avec (application) Pour optimiser la purification des protéines His-tagged
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap IMAC HP, 1 ml, 5 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.