Learn More
Cytiva Colonnes IMAC HiTrap™
Code produit 11758498 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Diamètre (impériale) interne:
0,27 in
0,62 in
Granulométrie:
34 μm
90 μm
Conditionnement:
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Diamètre (impériale) interne Granulométrie unitSize
11758498 5 x 5 ml 0,62 in 90 μm -
10535735 5 x 1 ml 0,27 in 34 μm 5 pièces
11514955 5 x 5 ml 0,62 in 34 μm 5 pièces
10697275 5 x 1 ml 0,27 in 90 μm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11758498 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17092104
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Instructions accompagnées de divers connecteurs pour seringue, pompe péristaltique et systèmes de chromatographie
Pour optimiser la purification des protéines marquées à l’histidine lorsque Ni2+ n’est pas le meilleur choix d’ions métalliques
  • Chargez facilement votre métal de choix
  • Peuvent être utilisés avec une a seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie liquide
  • Disponible préemballé avec IMAC Sepharose™ Haute performance (HP ), avec une petite taille de billes pour une purification haute performance, ou IMAC Sepharose 6. Flux rapide (FF), avec des billes de plus grande taille pour une mise à l'échelle facile
  • Capacité de liaison élevée : ≥40 mg de protéines marquées à l'histidine/mL de milieu (dépendant de la protéine/ion métallique)
  • Stable en présence de tous les tampons couramment utilisés
  • Disponible en formats 1 ml et 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 5 mL
Diamètre (impériale) interne 0,62 in
Débit < 4°ml/min
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Contenus des kits Pré-conditionnée avec du milieu IMAC Sepharose 6 à débit rapide
À utiliser avec (équipement) Seringue, pompe péristaltique ou système de chromatographie liquide
Matériau PP
Pression max. 42 psi
Plage de pH 3 à 12
Granulométrie 90 μm
Type de produit Colonne HiTrap IMAC à débit rapide
Contenu et stockage 4°C à 30°C
Quantité 5 x 5 ml
À utiliser avec (application) Pour optimiser la purification des protéines His-tagged
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap IMAC FF, 5 ml, 5 x 5 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol