Learn More
Cytiva Colonne pré-remplie HiTrap LambdaFabSelect, 1 ml
Code produit 14821611 Tous les produits Cytiva Produits
Code produit 14821611 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17548211
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
LambdaFabSelect est un milieu de chromatographie d’affinité, conçu pour la purification de fragments de Fab/lambda, avec une capacité de liaison élevée, une pureté et un rendement élevés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap LambdaFabSelect, 5 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.