Description
Colonnes pré-conditionnées HiTrap pour le développement de procédés, la sélection des conditions de purification et la purification à petite échelle de MAb. Les milieux MabSelect sont adaptés aux débits et pressions élevés requis lors de la transposition d’échelle.
- Le couplage orienté du ligand de protéine A recombinante à la matrice d’agarose via une cystéine C-terminale recombinante augmente la capacité de liaison des IgG par rapport à d'autres milieux de protéine A
- Grande capacité, faible fuite de ligand et matrice de base à haut débit permettent de purifier les Mab à l’échelle du processus
- Moindres préoccupations réglementaires en raison de l’absence totale de culture de mammifères dans la production et la purification des ligands
- Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
MabSelect
- Débits au moins cinq fois supérieurs à ceux de l’agarose réticulée conventionnelle de porosité similaire
- Le ligand de protéine A recombinante favorise la spécificité de la liaison à la région Fc de l’IgG, ce qui permet une purification en une étape
- Même ligand de protéine A recombinante que MabSelect, mais avec une granulométrie plus petite et une porosité plus grande, pour une capacité de liaison dynamique accrue
- Permet la liaison à partir d’échantillons présentant des niveaux d’expression élevés de l’anticorps monoclonal
- Réduit le coût global de production en raison de la possibilité de traiter les matières premières concentrées en moins de lots
- Le ligand dérivé de la protéine A tolérant aux alcalins permet l’utilisation de NaOH jusqu’à 0,5 M pour le nettoyage en circuit fermé (CIP)
- Permet de réaliser d’importantes économies de coûts et de prolonger les cycles de production régulière
Specifications
Specifications
| Type de produit | Pre-packed Columns |
| Gamme de produits | MabSelect |
| Capacité de liaison | ∼30 mg/mL Human lgG at 2.4 min. residence time |
| Diamètre (métrique) de la colonne intérieure | 1.6 cm |
| Diamètre (impériale) de la colonne intérieure | 0,62 in |
| Débit | <20 mL/min. |
| Volume (métrique) du lit | 5 mL |
| À utiliser avec (application) | For fast purification of monoclonal antibodies from large sample volumes, Protein Purification |
| Description | HiTrap MabSelect columns are prepacked with MabSelect, a BioProcess resin for capturing of mAbs from large sample volumes. |
| Volume d’échantillon | 5 mL |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- HiTrap MabSelect, 5 ml, 5 x 5 ml
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.