Learn More
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ Prepacked Columns
Code produit 11793319 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Gamme de produits:
MabSelect
MabSelect™ Xtra
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Gamme de produits Conditionnement
11793319 1 x 5 ml MabSelect™ Xtra 1 pièce
11783319 1 x 5 ml MabSelect 1 pièce
10106234 5 x 1 ml MabSelect™ Xtra 5 pièces
11550634 5 x 5 ml MabSelect™ Xtra 5 pièces
11545135 5 x 5 ml MabSelect 5 pièces
10359534 5 x 1 ml MabSelect 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11793319 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28408260
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Utilisez ces colonnes pour la purification de MAb à petite échelle d’un bioprocédé continu. Colonnes pré-conditionnées Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ MabSelect™ pour la purification rapide d’anticorps monoclonaux (Mabs) à partir de grands volumes d’échantillons
Colonnes pré-conditionnées HiTrap pour le développement de procédés, la sélection des conditions de purification et la purification à petite échelle de MAb. Les milieux MabSelect sont adaptés aux débits et pressions élevés requis lors de la transposition d’échelle.
  • Le couplage orienté du ligand de protéine A recombinante à la matrice d’agarose via une cystéine C-terminale recombinante augmente la capacité de liaison des IgG par rapport à d'autres milieux de protéine A
  • Grande capacité, faible fuite de ligand et matrice de base à haut débit permettent de purifier les Mab à l’échelle du processus
  • Moindres préoccupations réglementaires en raison de l’absence totale de culture de mammifères dans la production et la purification des ligands
  • Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
MabSelect
  • Débits au moins cinq fois supérieurs à ceux de l’agarose réticulée conventionnelle de porosité similaire
  • Le ligand de protéine A recombinante favorise la spécificité de la liaison à la région Fc de l’IgG, ce qui permet une purification en une étape
MabSelect Xtra™
  • Même ligand de protéine A recombinante que MabSelect, mais avec une granulométrie plus petite et une porosité plus grande, pour une capacité de liaison dynamique accrue
  • Permet la liaison à partir d’échantillons présentant des niveaux d’expression élevés de l’anticorps monoclonal
  • Réduit le coût global de production en raison de la possibilité de traiter les matières premières concentrées en moins de lots
MabSelect SuRe™ (résistance supérieure)
  • Le ligand dérivé de la protéine A tolérant aux alcalins permet l’utilisation de NaOH jusqu’à 0,5 M pour le nettoyage en circuit fermé (CIP)
  • Permet de réaliser d’importantes économies de coûts et de prolonger les cycles de production régulière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits MabSelect™ Xtra
Capacité de liaison ∼40 mg/mL Human lgG at 2.4 min. residence time
Diamètre (métrique) de la colonne intérieure 1.6 cm
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,62 in
Débit <4 mL/min.
Volume (métrique) du lit 5 mL
À utiliser avec (application) For fast purification of monoclonal antibodies from large sample volumes, Protein Purification
Volume d’échantillon 5 mL
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Contenu et stockage 4°C à 30°C
Quantité 1 x 5 ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap MabSelect Xtra, 5 ml, 1 x 5 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol