Learn More
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ Prepacked Columns
Code produit p-3667220 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Gamme de produits:
MabSelect
MabSelect™ Xtra
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Gamme de produits unitSize
11783319 1 x 5 ml MabSelect 1 pièce
10106234 5 x 1 ml MabSelect™ Xtra 5 pièces
11550634 5 x 5 ml MabSelect™ Xtra 5 pièces
11545135 5 x 5 ml MabSelect 5 pièces
10359534 5 x 1 ml MabSelect 5 pièces
11793319 1 x 5 ml MabSelect™ Xtra 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11783319 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28408255
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces colonnes pour la purification de MAb à petite échelle d’un bioprocédé continu. Colonnes pré-conditionnées Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ MabSelect™ pour la purification rapide d’anticorps monoclonaux (Mabs) à partir de grands volumes d’échantillons
Colonnes pré-conditionnées HiTrap pour le développement de procédés, la sélection des conditions de purification et la purification à petite échelle de MAb. Les milieux MabSelect sont adaptés aux débits et pressions élevés requis lors de la transposition d’échelle.
  • Le couplage orienté du ligand de protéine A recombinante à la matrice d’agarose via une cystéine C-terminale recombinante augmente la capacité de liaison des IgG par rapport à d'autres milieux de protéine A
  • Grande capacité, faible fuite de ligand et matrice de base à haut débit permettent de purifier les Mab à l’échelle du processus
  • Moindres préoccupations réglementaires en raison de l’absence totale de culture de mammifères dans la production et la purification des ligands
  • Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
MabSelect
  • Débits au moins cinq fois supérieurs à ceux de l’agarose réticulée conventionnelle de porosité similaire
  • Le ligand de protéine A recombinante favorise la spécificité de la liaison à la région Fc de l’IgG, ce qui permet une purification en une étape
MabSelect Xtra™
  • Même ligand de protéine A recombinante que MabSelect, mais avec une granulométrie plus petite et une porosité plus grande, pour une capacité de liaison dynamique accrue
  • Permet la liaison à partir d’échantillons présentant des niveaux d’expression élevés de l’anticorps monoclonal
  • Réduit le coût global de production en raison de la possibilité de traiter les matières premières concentrées en moins de lots
MabSelect SuRe™ (résistance supérieure)
  • Le ligand dérivé de la protéine A tolérant aux alcalins permet l’utilisation de NaOH jusqu’à 0,5 M pour le nettoyage en circuit fermé (CIP)
  • Permet de réaliser d’importantes économies de coûts et de prolonger les cycles de production régulière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits MabSelect
Capacité de liaison ∼30 mg/mL Human lgG at 2.4 min. residence time
Diamètre (métrique) de la colonne intérieure 1.6 cm
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,62 in
Débit <20 mL/min.
Volume (métrique) du lit 5 mL
À utiliser avec (application) For fast purification of monoclonal antibodies from large sample volumes, Protein Purification
Volume d’échantillon 5 mL
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Contenu et stockage 4°C à 30°C
Quantité 1 x 5 ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap MabSelect, 5 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol