Learn More
Cytiva Colonne HiTrap MabSelect PrismA
Code produit 15813975 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15813975 5 x 1 ml 5 pièces
15803975 1 x 1 ml 1 pièce
15823975 1 x 5 ml 1 pièce
15833975 5 x 5 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15813975 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17549852
 Article restreint
En stock
Colonne de protéine A
Ces colonnes sont préemballées avec la protéine A PrismA MabSelect, une résine de chromatographie améliorée grâce à une matrice de base d’agarose à haut débit optimisée et un ligand dérivé de la protéine A génétiquement modifié, permettant ainsi un nettoyage efficace entre les cycles de purification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 1 ml
Débit <4 ml/min.
Pression de fonctionnement max. 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Quantité 5 x 1 ml
À utiliser avec (application) Chromatographie d’affinité des anticorps
Type Colonne pré-remplie
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap MabSelect PrismA
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient % de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.