Learn More
Cytiva Colonnes HiTrap™ MabSelect™ SuRe™
Code produit 16437695 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/Bte
5/Bte
5/paquet
Volume (métrique) du lit:
1 ml
5 mL
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Volume (métrique) du lit Conditionnement
16437695 5/paquet 1 ml 5 pièces
16417695 10/Bte 1 ml 10 pièces
16427695 5/Bte 5 mL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16437695 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29268402
 Article restreint
En stock
Les anticorps polyclonaux, les anticorps monoclonaux (Acm) et les fragments d’anticorps sont généralement purifiés par chromatographie d’affinité. Les résines contenant un ligand immobilisé (p. ex., protéine A, protéine G ou protéine L) sont utilisées pour capturer des anticorps et des fragments d’anticorps.
  • Le nouveau ligand rProtéine A tolérant les alcalis résiste aux procédures rigoureuses de nettoyage en circuit fermé et de désinfection avec du NaOH 0,1 à 0,5 M
  • La capacité de liaison dynamique élevée (DBC) pour les cultures de titration élevée diminue le temps de traitement et la quantité de milieu utilisé
  • Le profil d’élution générique pour différents anticorps monoclonaux permet une approche de la plateforme pour la purification
  • La matrice d’agarose à débit élevé permet de traiter de grands volumes d’alimentation
  • Réduit le risque de contamination et de transfert du produit
  • Améliore les performances et réduit les coûts globaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Antibody Purification Column
Phase stationnaire MabSelect SuRe LX
Débit 4 mL/min. (Max)
Ligand Protéine A
Granulométrie 85 μm
Cible de purification IgG humaine
Volume (métrique) du lit 1 ml
À utiliser avec (application) Purification des IgG humaines
Volume d’échantillon 1 to 30 mg/Column
Quantité 5/paquet
compliance-icons
Product Identifier
  • HiTrap MabSelect SuRe LX
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.