Description
Colonnes pré-conditionnées HiTrap pour le développement de procédés, la sélection des conditions de purification et la purification à petite échelle de MAb. Les milieux MabSelect sont adaptés aux débits et pressions élevés requis lors de la transposition d’échelle.
- Le couplage orienté du ligand de protéine A recombinante à la matrice d’agarose via une cystéine C-terminale recombinante augmente la capacité de liaison des IgG par rapport à d'autres milieux de protéine A
- Grande capacité, faible fuite de ligand et matrice de base à haut débit permettent de purifier les Mab à l’échelle du processus
- Moindres préoccupations réglementaires en raison de l’absence totale de culture de mammifères dans la production et la purification des ligands
- Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
MabSelect
- Débits au moins cinq fois supérieurs à ceux de l’agarose réticulée conventionnelle de porosité similaire
- Le ligand de protéine A recombinante favorise la spécificité de la liaison à la région Fc de l’IgG, ce qui permet une purification en une étape
- Même ligand de protéine A recombinante que MabSelect, mais avec une granulométrie plus petite et une porosité plus grande, pour une capacité de liaison dynamique accrue
- Permet la liaison à partir d’échantillons présentant des niveaux d’expression élevés de l’anticorps monoclonal
- Réduit le coût global de production en raison de la possibilité de traiter les matières premières concentrées en moins de lots
- Le ligand dérivé de la protéine A tolérant aux alcalins permet l’utilisation de NaOH jusqu’à 0,5 M pour le nettoyage en circuit fermé (CIP)
- Permet de réaliser d’importantes économies de coûts et de prolonger les cycles de production régulière
Spécification
Spécification
| Volume du lit | 5 ml |
| Diamètre (impériale) interne | 0,62 in |
| Diamètre (métrique) interne | 1,6 cm |
| Débit | <20 ml/min. |
| Contenu et stockage | 4°C à 30°C, 20 % d’éthanol |
| Quantité | 5 Paquets |
| À utiliser avec (application) | Système de chromatographie, manuel |
| Type | Colonne pré-remplie |
| Volume d’échantillon | 5 mL |
| Capacité de liaison | ap; 35 mg d’lgG humaine/ml pour un temps de séjour de 2,4 min |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HiTrap MabSelect SuRe
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P405-Garder sous clef.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol