Learn More
Cytiva HiTrap MacroCap SP
Colonnes préconditionnées.
Marque: Cytiva 28929591
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Description
- Fournis en boîtes de 10 x 1 ml
Spécification
16 mm | |
1 ml | |
4 à 30°C, 20°% d’éthanol, 0,2°M d’acétate de sodium | |
10 x 1 ml |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3