Learn More
Cytiva HiTrap™ Macrocap™ SP
Code produit 15569244 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure:
0,6 in
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) de la colonne intérieure Conditionnement
15569244 0,6 in 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15569244 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28950859
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
À utiliser pour la détection des méthodes, les séparations de groupes, la concentration des échantillons et le nettoyage des échantillons de biomolécules chargées. Cytiva Lifescience HiTrap™ Macrocap™ SP sont en PP biocompatible n’interagissan
  • Résine BioProcess
  • Plage de nettoyage pour la stabilité du pH : 2–13
  • Stabilité du pH, CIP 2–13
  • Stabilité chimique : tous les tampons aqueux couramment utilisés, 0,5 M de NaOH, 0,1 M d’acide citrique, 25 % d’éthanol, 30 % de propanol, 30 % de méthanol, 50 % d’éthylène glycol, 1 % de Tween-20 et 1 % de SDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau de la colonne PP
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,6 in
Matrice Copolymère acrylamide-dextrane
À utiliser avec (application) Détection des méthodes, séparations de groupes, concentration des échantillons et nettoyage des échantillons de biomolécules chargées
Type de ligand SO3−
Contenu et stockage 4°C à 30°C, 20 % d’éthanol, 0,2 M d’acétate de sodium
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (métrique) 5 mL
Granulométrie 50 μm
pH Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 4 à 11