Includes
Instructions complètes d’utilisation et d’optimisation des méthodes complètes, divers connecteurs pour seringue, pompe péristaltique et systèmes de chromatographie
Préconditionnés avec un milieu haute performance Sepharose™ activé par NHS pour le couplage des ligands via des amines primaires à un pH proche du pH neutre
- Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
- Degré de substitution : 10 μmol NHS/ml de milieu
- Livré en 100 % isopropanol pour protéger les groupes actifs
- Stable dans la gamme de pH 3 à 12, en fonction du ligand
- Granulométrie moyenne : 34 μm
Specifications
Specifications
| Quantité | 5 x 1 ml |
| Débit | 4°ml/min |
| Granulométrie | 34 μm |
| À utiliser avec (équipement) | Seringue, pompe péristaltique ou système de chromatographie liquide tel que la conception AKTAtrade; ou le système FPLC |
| Volume du lit | 1 ml |
| Type de produit | Activé par le NHS HP Colonne |
| Diamètre (métrique) interne | 0,7cm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie d’affinité préparative, couplage facile des ligands contenant des amines primaires |
| Hauteur (impériale) | 0,98 in |
| Hauteur (métrique) | 2,5cm |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- HiTrap NHS-activated, 1 ml
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol