Learn More
Cytiva Colonnes HP activées au NHS HiTrap™
Code produit 11708478 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
Débit:
20°ml/min.
4°ml/min
Volume du lit:
1 ml
5 ml
Diamètre (métrique) interne:
0,7cm
1,6cm
Conditionnement:
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Débit Volume du lit Diamètre (métrique) interne unitSize
11708478 1 x 5 ml 20°ml/min. 5 ml 1,6cm 5mL
10320075 5 x 1 ml 4°ml/min 1 ml 0,7cm 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11708478 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17071701
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Instructions complètes d’utilisation et d’optimisation des méthodes complètes, divers connecteurs pour seringue, pompe péristaltique et systèmes de chromatographie
Couple facilement les ligands contenant des amines primaires. Les colonnes HP HiTrap™ Cytiva Life Sciences™ activées par NHS sont pré-conditionnées avec le Sepharose™ haute performance activé par NHS.
Préconditionnés avec un milieu haute performance Sepharose™ activé par NHS pour le couplage des ligands via des amines primaires à un pH proche du pH neutre
  • Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
  • Degré de substitution : 10 μmol NHS/ml de milieu
  • Livré en 100 % isopropanol pour protéger les groupes actifs
  • Stable dans la gamme de pH 3 à 12, en fonction du ligand
  • Granulométrie moyenne : 34 μm
Ouvrir dans le menu Modifier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 x 5 ml
Débit 20°ml/min.
Granulométrie 34 μm
À utiliser avec (équipement) Seringue, pompe péristaltique ou système de chromatographie liquide tel que la conception AKTAtrade; ou le système FPLC
Volume du lit 5 ml
Type de produit Activé par le NHS HP Colonne
Diamètre (métrique) interne 1,6cm
À utiliser avec (application) Chromatographie d’affinité préparative, couplage facile des ligands contenant des amines primaires
Hauteur (impériale) 0,98 in
Hauteur (métrique) 2,5cm
Type de ligand Milieu 10 mu;M de groupes NHS/ml
Matériau Polypropylène
Pression max. 42 psi
Plage de pH 3 à 12
Type de support 6°% d’agarose hautement réticulé
Contenu et stockage De 4° à 8°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap NHS-activated, 5 ml, 1 x 5 ml
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol